Få mere at vide
4-Hydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30406767
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30406767 100 g
1 options
Artikelnummer. 30406767 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH828970100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxybenzaldehyde
CAS 123-08-0
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C7 H6 O2
Mængde 100 g
Synonym 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), 4-Formylphenol, NSC 2127, Parahydroxybenzaldehyde, p-Formylphenol, p-Hydroxybenzaldehyde, p-Oxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
SMIL Oc1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn 4-hydroxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 122.12
Formel vægt 122.0368
Procent renhed >95