Få mere at vide
4-Hydroxybenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 123-08-0 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C7 H6 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), 4-Formylphenol, NSC 2127, Parahydroxybenzaldehyde, p-Formylphenol, p-Hydroxybenzaldehyde, p-Oxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H |
| SMIL | Oc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-hydroxybenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.12 |
| Vis mere |