missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Hydroxybenzaldehyde-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzaldehyde-d4 |
| CAS | 284474-52-8 |
| Molekylær formel | C7 D4 H2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzaldehyde-2,3,5,6-d4, 4-hydroxy- (9CI, ACI), 4-Hydroxybenzaldehyde-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Hydroxybenzaldehyde-d4, 4-Hydroxybenzaldehyde-2,3,5,6-D4, 4-Formylphenol-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.146 |
| Formel vægt | 126.062 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?