Få mere at vide
4'-Hydroxyazobenzene-4-carboxylic acid hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxyazobenzene-4-carboxylic acid hydrate |
| CAS | 1899039-20-3 |
| Molekylær formel | C13H12N2O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O3.H2O/c16-12-7-5-11(6-8-12)15-14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)18;/h1-8,16H,(H,17,18);1H2 |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C(N=NC2=CC=C(O)C=C2)C=C1.[H]O[H] |
| IUPAC navn | 4-((4-hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.25 |
| Formel vægt | 260.08 |