missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxyantipyrine, TRC

Artikelnummer. 17990885
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17990885 250 mg
17900735 500 mg
17983125 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17990885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH801805250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1672-63-5
Molekylær formel C11 H12 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 204.2252
Synonym Antipyrine, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydro-4-hydroxy-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 4-Hydroxy-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl pyrazoline, 4-Hydroxyantipyrine, 4-Hydroxyphenazone, NSC 174055
IUPAC navn 4-hydroxy-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
SMIL CN1N(C(=O)C(=C1C)O)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyantipyrine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c1-8-10(14)11(15)13(12(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,1-2H3
Formel vægt 204.0899
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.