Få mere at vide
4-hydroxyanisol, TRC
Artikelnummer. 30389364
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30389364 5 g
1 options
Artikelnummer. 30389364 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7500155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale para-Methoxyphenol
CAS 150-76-5
Molekylær formel C7 H8 O2
Mængde 5 g
Synonym Mequinol, 4-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. G (EP), 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole, 4-MP, BMS 181158, HQMME, Hydroquinone methyl ether, Hydroquinone monomethyl ether, Leucobasal, Leucodine B, MEHQ, MQ-F, Mechinolum, NSC 4960, Novo-Dermoquinona, PMF (antioxidant), p-Guaiacol, p-Hydroxyanisol, p-Hydroxyanisole, p-Hydroxymethoxybenzene, p-Methoxyphenol
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
SMIL COc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-methoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Formel vægt 124.0524