Få mere at vide
4-Hydroxyanisole-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyanisole-d4 |
| CAS | 159839-23-3 |
| Molekylær formel | C7 D4 H4 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-methoxy- (9CI), 4-Methoxyphen-2,3,5,6-d4-ol, 4-Methoxyphenol-2,3,5,6-d4, Mequinol-d4, 4-Hydroxyanisole-2,3,5,6-d4, 4-Methoxyphenol-2,3,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(OC)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-methoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.1619 |
| Formel vægt | 128.0775 |