Få mere at vide
4-(Hydroxyacetyl)morpholine, Mikromol™
Artikelnummer. 30051589
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051589 25 mg
30051252 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051589 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0267.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(Hydroxyacetyl)morpholine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-(Hydroxyacetyl)morpholine
CAS 51068-78-1
Analyt- eller komponentnavne 4-(Hydroxyacetyl)morpholine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H11 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Hydroxy-1-(4-morpholinyl)-ethanone, Morpholine, 4-(hydroxyacetyl)- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C6H11NO3/c8-5-6(9)7-1-3-10-4-2-7/h8H,1-5H2
SMIL OCC(=O)N1CCOCC1
IUPAC navn 2-hydroxy-1-morpholin-4-ylethanone
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 145.0739 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.