Få mere at vide
4'-Hydroxyacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyacetophenone |
| CAS | 99-93-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H8 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. E (EP), 4-Hydroxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-hydroxyphenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Vis mere |