Få mere at vide
4'-Hydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30408152
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30408152 5 g
1 options
Artikelnummer. 30408152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7399805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxyacetophenone
CAS 99-93-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H8 O2
Mængde 5 g
Synonym 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. E (EP), 4-Hydroxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn 1-(4-hydroxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Formel vægt 136.0524
Procent renhed >95