Få mere at vide
4′-Hydroxyacetanilide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15844671
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15844671 1 kg
15834671 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15844671 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8223251000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-90-2
Grad Research
Molekylær formel CH3CONHC6H4(OH)
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Tekniske data
Smeltepunkt 169°C to 170°C
Tæthed 1.293 g/cm3 at 21°C
MDL nummer MFCD00002328
Mængde 1 kg
Synonym 4′-Hydroxyacetanilide, 4′-Hydroxyacetanilide