Få mere at vide
4-Hydroxy Xylazine, TRC
Artikelnummer. 30135937
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135937 10 mg
30003891 5 mg
30011713 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135937 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH99630010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145356-32-7
Molekylær formel C12 H16 N2 O S
Molekylvægt (g/mol) 236.33
IUPAC navn 4-(5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-ylamino)-3,5-dimethylphenol
SMIL Cc1cc(O)cc(C)c1NC2=NCCCS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy Xylazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16N2OS/c1-8-6-10(15)7-9(2)11(8)14-12-13-4-3-5-16-12/h6-7,15H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
Formel vægt 236.0983
Procent renhed >95%