Få mere at vide
4’-Hydroxy Warfarin-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxy Warfarin-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)10-15(12-6-8-13(21)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,21-22H,10H2,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 328.125 |