Få mere at vide
4-Hydroxy Valsartan Benzyl Ester, Mixture of Diastereomers, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Valsartan Benzyl Ester, Mixture of Diastereomers |
| CAS | 1356929-45-7 |
| Molekylær formel | C31H35N5O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H35N5O4/c1-21(2)29(31(39)40-20-24-9-5-4-6-10-24)36(28(38)18-13-22(3)37)19-23-14-16-25(17-15-23)26-11-7-8-12-27(26)30-32-34-35-33-30/h4-12,14-17,21-22,29,37H,13,18-20H2,1-3H3,(H,32,33,34,35)/t22?,29-/m0/s1 |
| SMIL | CC(O)CCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)C(C(C)C)C(=O)OCc4ccccc4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 541.64 |
| Formel vægt | 541.2689 |