missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Hydroxy Trimethoprim, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Trimethoprim |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O4/c1-20-9-5-7(6-10(21-2)11(9)22-3)4-8-12(15)17-14(16)18-13(8)19/h5-6H,4H2,1-3H3,(H5,15,16,17,18,19) |
| Formel vægt | 306.1328 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?