missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4’-Hydroxy Trazodone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxy Trazodone |
| CAS | 53818-10-3 |
| Molekylær formel | C19 H22 Cl N5 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Trazodone Impurity 7 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN5O2/c20-16-14-15(5-6-17(16)26)23-12-10-22(11-13-23)7-3-9-25-19(27)24-8-2-1-4-18(24)21-25/h1-2,4-6,8,14,26H,3,7,9-13H2 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1Cl)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2 |
| IUPAC navn | 2-[3-[4-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.86 |
| Formel vægt | 387.1462 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?