Få mere at vide
4-Hydroxy Toremifene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Toremifene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO2/c1-28(2)17-19-30-24-14-10-22(11-15-24)26(21-8-12-23(27)13-9-21)25(16-18-29)20-6-4-3-5-7-20/h3-15,29H,16-19H2,1-2H3/b26-25+ |
| Formel vægt | 421.1809 |
| Procent renhed | >95% |