Få mere at vide
4’-Hydroxy Toremifene (~8% E isomer), TRC
Artikelnummer. 30395443
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30395443 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30395443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95451010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Hydroxy Toremifene
CAS 352233-94-4
Molekylær formel C26H28ClNO2
Mængde 10 mg
Synonym 4-[(4Z)-3-Chloro-1-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethylene]propyl]phenol, 4-[(1Z)-3-chloro-1-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethylene]propyl]phenol, EM 880
SMIL CC(=O)OCC1[C@H](OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(NC(C)=O)[C@H](OC[C@H](C(O)=O)NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)O1
Molekylvægt (g/mol) 421.96