missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxy Tolvaptan (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30405201
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405201 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405201 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9698902.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy Tolvaptan (Mixture of Diastereomers)
CAS 1587638-05-8
Molekylær formel C26 H25 Cl N2 O4
Mængde 2.5 mg
Synonym N-[4-[(7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-4,5-dihydroxy-1H-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide, 4-Hydroxy Tolvaptan (Mixture of Diastereomers)
InChI formel InChI=1S/C26H25ClN2O4/c1-15-5-3-4-6-19(15)25(32)28-18-8-9-20(16(2)13-18)26(33)29-12-11-23(30)24(31)21-14-17(27)7-10-22(21)29/h3-10,13-14,23-24,30-31H,11-12H2,1-2H3,(H,28,32)
SMIL Cc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(C(=O)N3CCC(O)C(O)c4cc(Cl)ccc34)c(C)c2
IUPAC navn N-[4-(7-chloro-4,5-dihydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepine-1-carbonyl)-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 464.94
Formel vægt 464.1503
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.