Få mere at vide
4-Hydroxy-tetramisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramisole-4-hydroxy |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2OS/c14-9-3-1-8(2-4-9)10-7-13-5-6-15-11(13)12-10/h1-4,10,14H,5-7H2 |
| Formel vægt | 220.067 |