Få mere at vide
4-Hydroxy Testosterone, TRC
Artikelnummer. 30393984
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30393984 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30393984 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9567451MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxytestosterone
CAS 2141-17-5
Molekylær formel C19 H28 O3
Mængde 1 mg
Synonym Androst-4-en-3-one, 4,17-dihydroxy-, (17β)-, Androst-4-en-3-one, 4,17β-dihydroxy- (7CI,8CI), (17β)-4,17-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 4-Hydroxytestosterone
InChI formel InChI=1S/C19H28O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,16,21-22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,16-,18+,19-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-4,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 304.42
Formel vægt 304.2038