Få mere at vide
4-Hydroxy-TEMPO, free radical, 98+%
Artikelnummer. 11444134
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444134 25 g 25g
11424134 1 g 1g
11434134 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444134 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12497.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2226-96-2 | C9H18NO2
Superoxidfjerner med neurobeskyttende, antiinflammatorisk og smertestillende virkning4-Hydroxy-TEMPO frit radikal bruges som en katalysator og en kemisk oxidant i kraft af at være en stabil radikal. Det bruges til at afgifte reaktive oxygenarter i medicinsk kemi. Det er involveret i katalysen af disproportionering af superoxid og letter hydrogenperoxidmetabolisme. Det bruges til at fremstille tris(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxyl-4-piperidyloxy)trimellitat ved at reagere med benzen-1,2,4-tricarbonyltrichlorid. Ydermere bruges det som frie radikaler og udviser neurobeskyttende, anti-inflammatoriske og smertestillende virkninger. Ud over dette har det en god hæmmende effekt på akrylsyreestere, methylacrylat, akrylsyre, acrylonitril, styren og butadien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Superoxid-fjerner med neurobeskyttende, anti-inflammatorisk og smertestillende virkning4-Hydroxy-TEMPO frit radikal bruges som en katalysator og en kemisk oxidant i kraft af at være en stabil radikal. Det bruges til at afgifte reaktive oxygenarter i medicinsk kemi. Det er involveret i katalysen af disproportionering af superoxid og letter hydrogenperoxidmetabolisme. Det bruges til at fremstille tris(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxyl-4-piperidyloxy)trimellitat ved at reagere med benzen-1,2,4-tricarbonyltrichlorid. Ydermere bruges det som frie radikaler og udviser neurobeskyttende, anti-inflammatoriske og smertestillende virkninger. Ud over dette har det en god hæmmende effekt på akrylsyreestere, methylacrylat, akrylsyre, acrylonitril, styren og butadien.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol, methanol og
dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2226-96-2
Molekylær formel C9H18NO2
MDL nummer MFCD00006478
Synonym 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidin-1-yloxy, free radical
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-TEMPO
Navn note free radical
Smeltepunkt 69°C to 72°C
pH 8.2
Flammepunkt 146°C (295°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1422990
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 172.25
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-TEMPO, free radical
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-Piperidinyloxy