Få mere at vide
4-Hydroxy-TEMPO, free radical, 98+%
Beskrivelse
Superoxidfjerner med neurobeskyttende, antiinflammatorisk og smertestillende virkning4-Hydroxy-TEMPO frit radikal bruges som en katalysator og en kemisk oxidant i kraft af at være en stabil radikal. Det bruges til at afgifte reaktive oxygenarter i medicinsk kemi. Det er involveret i katalysen af disproportionering af superoxid og letter hydrogenperoxidmetabolisme. Det bruges til at fremstille tris(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxyl-4-piperidyloxy)trimellitat ved at reagere med benzen-1,2,4-tricarbonyltrichlorid. Ydermere bruges det som frie radikaler og udviser neurobeskyttende, anti-inflammatoriske og smertestillende virkninger. Ud over dette har det en god hæmmende effekt på akrylsyreestere, methylacrylat, akrylsyre, acrylonitril, styren og butadien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Superoxid-fjerner med neurobeskyttende, anti-inflammatorisk og smertestillende virkning4-Hydroxy-TEMPO frit radikal bruges som en katalysator og en kemisk oxidant i kraft af at være en stabil radikal. Det bruges til at afgifte reaktive oxygenarter i medicinsk kemi. Det er involveret i katalysen af disproportionering af superoxid og letter hydrogenperoxidmetabolisme. Det bruges til at fremstille tris(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxyl-4-piperidyloxy)trimellitat ved at reagere med benzen-1,2,4-tricarbonyltrichlorid. Ydermere bruges det som frie radikaler og udviser neurobeskyttende, anti-inflammatoriske og smertestillende virkninger. Ud over dette har det en god hæmmende effekt på akrylsyreestere, methylacrylat, akrylsyre, acrylonitril, styren og butadien.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol, methanol og
dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-TEMPO |
| Navn note | free radical |
| Smeltepunkt | 69°C to 72°C |
| pH | 8.2 |
| Flammepunkt | 146°C (295°F) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1422990 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,ethanol,methanol and dimethyl sulfoxide. |
| Formel vægt | 172.25 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Hydroxy-TEMPO, free radical
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxy-TEMPO