Få mere at vide
4-Hydroxy-TEMPO, ≥98% (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15645500 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15645500 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 15645500 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 427771G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-TEMPO
CAS 2226-96-2
Smeltepunkt 69°C to 71°C
Farve Orange-Red
Emballage Glass bottle
MDL nummer MFCD00006478
Mængde 1 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1422990
Formel vægt 172.24g/mol
Procent renhed ≥98% (HPLC)
Fysisk form Crystalline Powder