Få mere at vide
4-Hydroxy Ropivacaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Ropivacaine |
| CAS | 163589-31-9 |
| Molekylær formel | C17H26N2O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2S)-N-(4-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide, (-)-4'-Hydroxyropivacaine, 4'-Hydroxyropivacaine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O2/c1-4-8-19-9-6-5-7-15(19)17(21)18-16-12(2)10-14(20)11-13(16)3/h10-11,15,20H,4-9H2,1-3H3,(H,18,21)/t15-/m0/s1 |
| SMIL | O=C([C@@H]1N(CCC)CCCC1)NC2=C(C)C=C(O)C=C2C |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.4 |
| Formel vægt | 290.1994 |