missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxy Ramelteon, TRC

Artikelnummer. 30403855
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403855 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9532751MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy Ramelteon
CAS 1204581-50-9
Molekylær formel C16 H21 N O3
Mængde 1 mg
Synonym N-[2-(4-Hydroxy-[(8S)-1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl])ethyl]propanamide
InChI formel InChI=1S/C16H21NO3/c1-2-14(19)17-7-5-10-3-4-11-9-13(18)16-12(15(10)11)6-8-20-16/h9-10,18H,2-8H2,1H3,(H,17,19)/t10-/m0/s1
SMIL CCC(=O)NCC[C@@H]1CCc2cc(O)c3OCCc3c12
IUPAC navn N-[2-[(8S)-4-hydroxy-2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyclopenta[e]benzofuran-8-yl]ethyl]propanamide
Molekylvægt (g/mol) 275.34
Formel vægt 275.1521
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.