Få mere at vide
4-Hydroxy Raloxifene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Raloxifene |
| CAS | 185416-01-7 |
| Molekylær formel | C28 H27 N O4 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | [4-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C28H27NO4S/c30-21-11-7-20(8-12-21)28-26(25-23(31)5-4-6-24(25)34-28)27(32)19-9-13-22(14-10-19)33-18-17-29-15-2-1-3-16-29/h4-14,30-31H,1-3,15-18H2 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)c2sc3cccc(O)c3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4 |
| IUPAC navn | [4-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.583 |
| Formel vægt | 473.166 |