Få mere at vide
4’-Hydroxy rac-Kavain, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxy rac-Kavain |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O4/c1-17-13-8-12(18-14(16)9-13)7-4-10-2-5-11(15)6-3-10/h2-7,9,12,15H,8H2,1H3/b7-4+ |
| Formel vægt | 246.0892 |