Få mere at vide
4'-Hydroxy Pyrimethanil-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxy Pyrimethanil-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O/c1-8-7-9(2)14-12(13-8)15-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-7,16H,1-2H3,(H,13,14,15)/i3D,4D,5D,6D |
| Formel vægt | 219.131 |