Få mere at vide
4-Hydroxy Propofol 4-O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Propofol 4-O-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 115005-78-2 |
| Molekylær formel | C18 H26 O8 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Propofol Impurity 30 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O8/c1-7(2)10-5-9(6-11(8(3)4)12(10)19)25-18-15(22)13(20)14(21)16(26-18)17(23)24/h5-8,13-16,18-22H,1-4H3,(H,23,24)/t13-,14-,15+,16-,18+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)c1cc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc(C(C)C)c1O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-hydroxy-3,5-di(propan-2-yl)phenoxy]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.39 |
| Formel vægt | 370.1628 |