Få mere at vide
4-Hydroxy Propafenone-d5 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Propafenone-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1189863-32-8 |
| Molekylær formel | C21H23D5ClNO4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-[4-Hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenl]-3-phenyl-1-propanone-d5 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-13-17(23)9-10-19(21)20(25)11-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9-10,13,18,22-24H,2,8,11-12,14-15H2,1H3;1H/i14D2,15D2,18D; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])(NCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1cc(O)ccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-[4-hydroxy-2-[1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.94 |
| Formel vægt | 398.2021 |