Få mere at vide
4'-Hydroxy-PhIP, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxy-PhIP |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O/c1-17-11-6-9(7-15-12(11)16-13(17)14)8-2-4-10(18)5-3-8/h2-7,18H,1H3,(H2,14,15,16) |
| Formel vægt | 240.1011 |