Få mere at vide
4-Hydroxy Phenylbutazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-14-19(24)17(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(18(19)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,24H,2-3,14H2,1H3 |
| Formel vægt | 324.1474 |