Få mere at vide
4-Hydroxy Phenylbutazone, TRC
Artikelnummer. 30398310
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30398310 5 mg
30389760 100 mg
30407356 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30398310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9400605MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16860-43-8
Molekylær formel C19 H20 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 324.37
Synonym 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione, Phenylbutazone Imp. B (EP)
IUPAC navn 4-butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
SMIL CCCCC1(O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-14-19(24)17(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(18(19)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,24H,2-3,14H2,1H3
Formel vægt 324.1474