Få mere at vide
4-Hydroxy Phenobarbital-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyphenobarbital-d5 |
| CAS | 111342-31-5 |
| Molekylær formel | C12 2H5 H7 N2 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O4/c1-2-12(7-3-5-8(15)6-4-7)9(16)13-11(18)14-10(12)17/h3-6,15H,2H2,1H3,(H2,13,14,16,17,18)/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | 5-(4-hydroxyphenyl)-5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3-diazinane-2,4,6-trione |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.27 |
| Formel vægt | 253.1111 |