Få mere at vide
4-Hydroxy Phencyclidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Phenylcyclohexyl)-4-hydroxypiperidine |
| CAS | 60232-85-1 |
| Molekylær formel | C17 H25 N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Piperidinol, 1-(1-phenylcyclohexyl)-, 1-(1-Phenylcyclohexyl)-4-piperidinol, 1-(1-Phenylcyclohexyl)-4-hydroxypiperidine, 1-(1-Phenylcyclohexyl)piperidine-4-ol, 4-Hydroxy-1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine, 4-Hydroxyphencyclidine, N-(1-Phenylcyclohexyl)-4-hydroxypiperidine, NSC 170516, PHP |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO/c19-16-9-13-18(14-10-16)17(11-5-2-6-12-17)15-7-3-1-4-8-15/h1,3-4,7-8,16,19H,2,5-6,9-14H2 |
| SMIL | OC1CCN(CC1)C2(CCCCC2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.39 |
| Formel vægt | 259.1936 |