Få mere at vide
4-Hydroxy Ospemifene (Ospemifene Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Ospemifene |
| CAS | 128585-01-3 |
| Molekylær formel | C24 H23 Cl O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-[(1Z)-4-chloro-1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]-phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23ClO3/c25-15-14-23(18-4-2-1-3-5-18)24(19-6-10-21(27)11-7-19)20-8-12-22(13-9-20)28-17-16-26/h1-13,26-27H,14-17H2/b24-23- |
| SMIL | OCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC navn | 4-[(Z)-4-chloro-1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-2-phenyl-but-1-enyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.89 |
| Formel vægt | 394.1336 |