Få mere at vide
4-Hydroxy Omeprazole Sulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Omeprazole Sulfide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)20)8-22-16-18-12-5-4-11(21-3)6-13(12)19-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19) |
| Formel vægt | 315.1041 |