Få mere at vide
4-Hydroxy Omeprazole Preparation Kit, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Omeprazole |
| CAS | 301669-82-9 |
| Molekylær formel | C16 H17 N3 O3 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-[[(6-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-3,5-dimethyl-4-pyridinol, 4-Pyridinol, 2-[[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-3,5-dimethyl- (9CI), 4-Desmethylomeprazole, 4-Hydroxyomeprazole |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O3S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)20)8-23(21)16-18-12-5-4-11(22-3)6-13(12)19-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19) |
| SMIL | COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(O)c3C |
| IUPAC navn | 2-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinylmethyl]-3,5-dimethylpyridin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.39 |
| Formel vægt | 331.0991 |