Få mere at vide
4-Hydroxy Nonenal Mercapturic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Nonenal Mercapturic Acid-d3 |
| Molekylær formel | C14 D3 H22 N O5 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-(tetrahydro-5-hydroxy-2-pentyl-3-furanyl)-L-cysteine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25NO5S/c1-3-4-5-6-11-12(7-13(17)20-11)21-8-10(14(18)19)15-9(2)16/h10-13,17H,3-8H2,1-2H3,(H,15,16)(H,18,19)/t10-,11?,12?,13?/m0/s1/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CSC1CC(O)OC1CCCCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-3-(5-hydroxy-2-pentyloxolan-3-yl)sulfanyl-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.435 |
| Formel vægt | 322.164 |