Få mere at vide
4-hydroxy nebivolol, hydrochloridhydrat (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30401129
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30401129 0.5 mg 0.5mg
30390390 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401129 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9485300.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy Nebivolol Hydrochloride Hydrate (Mixture of Diastereomers)
Molekylær formel C22H28ClF2NO6
Mængde 0.5 mg
Synonym 6-Fluoro-α-[[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]methyl]-3,4-dihydro-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-methanol Hydrochloride Hydrate
SMIL FC1=CC(C(O)CC(C(O)CNCC(O)C2CCC(C=C(F)C=C3)=C3O2)O4)=C4C=C1.Cl.O
Molekylvægt (g/mol) 475.91