missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxy-N-methylbutanamide, TRC

Artikelnummer. 17962135
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962135 10 g
17961185 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17962135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94383510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 37941-69-8
Molekylær formel C5 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Synonym N-Methyl-γ-hydroxybutyramide, 4-Hydroxy-N-methylbutanamide
IUPAC navn 4-hydroxy-N-methyl-butanamide
SMIL CNC(=O)CCCO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-N-methylbutanamide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-6-5(8)3-2-4-7/h7H,2-4H2,1H3,(H,6,8)
Formel vægt 117.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.