Få mere at vide
4-Hydroxy-N-isopropyl-N-methyltryptamin, TRC
Artikelnummer. 30403985
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403985 25 mg
30395226 10 mg
30401567 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30403985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94288025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77872-43-6
Molekylær formel C14 H20 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 232.32
Synonym 1H-Indol-4-ol, 3-[2-[methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-, 3-[2-[Methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol, 4-Hydroxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine, 4-HO-MiPT, 4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine
IUPAC navn 3-[2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol
SMIL CC(C)N(C)CCc1c[nH]c2cccc(O)c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-hydroxy MiPT
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O/c1-10(2)16(3)8-7-11-9-15-12-5-4-6-13(17)14(11)12/h4-6,9-10,15,17H,7-8H2,1-3H3
Formel vægt 232.1576
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.