Få mere at vide
4-Hydroxy-N-isopropyl-N-methyltryptamin, TRC
Artikelnummer. 30395226
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395226 10 mg
30401567 5 mg
30403985 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395226 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94288010MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77872-43-6
Molekylær formel C14 H20 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 232.32
Synonym 1H-Indol-4-ol, 3-[2-[methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-, 3-[2-[Methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol, 4-Hydroxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine, 4-HO-MiPT, 4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine
IUPAC navn 3-[2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol
SMIL CC(C)N(C)CCc1c[nH]c2cccc(O)c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-hydroxy MiPT
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O/c1-10(2)16(3)8-7-11-9-15-12-5-4-6-13(17)14(11)12/h4-6,9-10,15,17H,7-8H2,1-3H3
Formel vægt 232.1576