Få mere at vide
4-Hydroxy Moxonidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Moxonidine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N5O2/c1-5-12-7(15)6(8(13-5)16-2)14-9-10-3-4-11-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,10,11,14)(H,12,13,15) |
| Formel vægt | 223.1069 |
| Procent renhed | >95% |