Få mere at vide
4-hydroxy mexiletin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30391121
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30391121 2.5 mg
30390963 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30391121 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9480202.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123363-66-6
Molekylær formel C11 H17 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 231.72
Synonym Phenol, 4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Phenol, 4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), KOE 2127CL, 4-Hydroxy Mexiletine hydrochloride, 4-Hydroxymexiletine hydrochloride, p-Hydroxymexiletine hydrochloride
IUPAC navn 4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethylphenol; hydrochlorid
SMIL Cl.CC(N)COc1c(C)cc(O)cc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy Mexiletine Hydrochloride
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-7-4-10(13)5-8(2)11(7)14-6-9(3)12;/h4-5,9,13H,6,12H2,1-3H3;1H
Formel vægt 231.1026