missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Hydroxy Mexiletine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30390963
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30390963 25 mg
30391121 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30390963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94802025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 123363-66-6
Molekylær formel C11 H17 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 231.72
Synonym Phenol, 4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Phenol, 4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), KOE 2127CL, 4-Hydroxy Mexiletine hydrochloride, 4-Hydroxymexiletine hydrochloride, p-Hydroxymexiletine hydrochloride
IUPAC navn 4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethylphenol;hydrochloride
SMIL Cl.CC(N)COc1c(C)cc(O)cc1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy Mexiletine Hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-7-4-10(13)5-8(2)11(7)14-6-9(3)12;/h4-5,9,13H,6,12H2,1-3H3;1H
Formel vægt 231.1026
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.