Få mere at vide
4-Hydroxy Mepivacaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Mepivacaine |
| CAS | 616-66-0 |
| Molekylær formel | C15H22N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(4-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide, 4'-hydroxy-1-methyl-2',6'-pipecoloxylidide, 1-Methyl-4'-hydroxy-2',6'-pipecoloxylidide, 1-Methylpipecolo-4'-hydroxy-2',6'-xylidide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O2/c1-10-8-12(18)9-11(2)14(10)16-15(19)13-6-4-5-7-17(13)3/h8-9,13,18H,4-7H2,1-3H3,(H,16,19) |
| SMIL | CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cc(O)cc2C |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.35 |
| Formel vægt | 262.1681 |