Få mere at vide
(+/-)-4-Hydroxy Mephenytoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxymephenytoin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17) |
| Formel vægt | 234.1004 |
| Procent renhed | >95% |