Få mere at vide
(+/-)-4-Hydroxy Mephenytoin-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-4'-Hydroxy Mephenytoin-d3 |
| CAS | 1173022-56-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H11D3N2O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-(methyl-d3)-, 5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-(methyl-d3)-2,4-imidazolidinedione, 5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-trideuteriomethyl-2,4-imidazolidinedione, (±)-4-Hydroxymephenytoin-d3, 4-Hydroxymephenytoin-d3 (methyl-d3), 4'-Hydroxymephenytoin-D3 (N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(CC)(C1=O)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | 5-ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-(trideuteriomethyl)imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.27 |
| Vis mere |